4-tert-Butylphthalonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)phthalonitrile, 4-tert-Butyl-1,2-dicyanobenzene
OR55214-25G OR55214-5G
APOSOR55214-25GEA 510 EUR InStock
APOSOR55214-25G APOSOR55214-5G
4-tert-Butylphthalonitrile
4-tert-Butylphthalonitrile
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060112
Numéro CAS: 32703-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité