2'-Methoxy-1'-acetonaphthone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Acetyl-2-methoxynaphthalene, 1-(2-Methoxynaphthalen-1-yl)ethanone
OR55564-1G OR55564-5G
APOSOR55564-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR55564-1G APOSOR55564-5G
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone 99%
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11553477
Numéro CAS: 5672-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité