2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-nitro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-nitropyridin-2-amine
OR5574-5G
APOSOR5574-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR5574-5G
2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine
Formule: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,01 g/mol
Point de fusion: 218…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955628
Numéro CAS: 15862-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité