Benzylhydrazine monohydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Benzylhydrazine hydrochloride
OR5636-25G
APOSOR5636-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR5636-25G
Benzylhydrazine monohydrochloride
Benzylhydrazine monohydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 158,63 g/mol
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01722685
Numéro CAS: 1073-62-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité