1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3'-Carbonyldi(piperidine)
OR5744-1G OR5744-250MG
APOSOR5744-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR5744-1G APOSOR5744-250MG
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₀N₂O
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C/0.3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01716373
Numéro CAS: 40576-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité