2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5772-1G OR5772-5G
APOSOR5772-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR5772-1G APOSOR5772-5G
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid 96%
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid
Formule: C₈H₇BrN₂O₃
Point de fusion: 258…262 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363802
Numéro CAS: 871269-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité