3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloropropane-1-sulphonyl chloride
OR5825-100G OR5825-25G OR5825-5G
APOSOR5825-100GEA 192 EUR InStock
APOSOR5825-100G APOSOR5825-25G APOSOR5825-5G
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Formule: C₃H₆Cl₂O₂S
MW: 177,039 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C/0.5mmHg
Densité: 1.456 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007463
Numéro CAS: 1633-82-5
EINECS: 216-646-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité