Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-3-methylbenzoate
OR5932-100G OR5932-10G OR5932-25G
APOSOR5932-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR5932-100G APOSOR5932-10G APOSOR5932-25G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102230
Numéro CAS: 18595-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité