3-Méthylbenzo[b]thiophène 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylbenzothiophene
OR5934-100G OR5934-25G
APOSOR5934-100GEA 1040 EUR InStock
APOSOR5934-100G APOSOR5934-25G
3-Méthylbenzo[b]thiophène 96%
3-Méthylbenzo[b]thiophène
Formule: C₉H₈S
MW: 148,23 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C/2mmHg
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.106 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040243
Numéro CAS: 1455-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité