8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Bromo-6-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR59356-1G OR59356-500MG
APOSOR59356-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR59356-1G APOSOR59356-500MG
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₇H₆BrN₃
MW: 212,0500 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878402
Numéro CAS: 957062-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité