2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
OR59797-100MG OR59797-1G
APOSOR59797-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59797-100MG APOSOR59797-1G
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₇N₃S
MW: 141,1942 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091098
Numéro CAS: 2183-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité