Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrimidine-2-carboxylic acid methyll ester
OR59919-5G OR59919-100G OR59919-25G
APOSOR59919-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59919-5G APOSOR59919-100G APOSOR59919-25G
Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Methyl pyrimidine-2-carboxylate
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,1200 g/mol
Point de fusion: 101…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426929
Numéro CAS: 34253-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité