3-Pyridazinemethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridazin-3-ylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)pyridazine
OR6428-1G OR6428-250MG OR6428-5G
APOSOR6428-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR6428-1G APOSOR6428-250MG APOSOR6428-5G
3-Pyridazinemethanol 97%
3-Pyridazinemethanol
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/1mmHg
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972629
Numéro CAS: 37444-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité