3-Methoxybenzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6438-100G OR6438-25G OR6438-5G
APOSOR6438-100GEA 394 EUR InStock
APOSOR6438-100G APOSOR6438-25G APOSOR6438-5G
3-Methoxybenzyl bromide 98%
3-Methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,063 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C
Densité: 1.436 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216590
Numéro CAS: 874-98-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité