5-Chloro-1-pentanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloropentan-1-ol
OR6509-5G OR6509-25G OR6509-100G
APOSOR6509-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6509-5G APOSOR6509-25G APOSOR6509-100G
5-Chloro-1-pentanol 95%
5-Chloro-1-pentanol
Formule: C₅H₁₁ClO
MW: 122,59 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C/8mmHg
Densité: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039556
Numéro CAS: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité