4-Amino-1-methylpiperidine 92%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6512-25G OR6512-5G
APOSOR6512-25GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR6512-25G APOSOR6512-5G
4-Amino-1-methylpiperidine 92%
4-Amino-1-methylpiperidine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,1888 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C/40mmHg
Densité: 0.91 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01570549
Numéro CAS: 41838-46-4
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité