4,4'-Diiodobiphényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
OR6696-100G OR6696-25G
APOSOR6696-100GEA 215 EUR InStock
APOSOR6696-100G APOSOR6696-25G
4,4'-Diiodobiphényle 98%
4,4'-Diiodobiphényle
Formule: C₁₂H₈I₂
MW: 406 g/mol
Point de fusion: 201…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001057
Numéro CAS: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité