4-Chloroindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-1H-indole
OR6700T-1G OR6700T-25G OR6700T-5G
APOSOR6700T-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6700T-1G APOSOR6700T-25G APOSOR6700T-5G
4-Chloroindole
4-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C/4mmHg
Densité: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005665
Numéro CAS: 25235-85-2
EINECS: 246-747-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité