Acide (2,6-dichlorophényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichlorophenylacetic acid
OR6814-100G OR6814-25G OR6814-10G
APOSOR6814-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR6814-100G APOSOR6814-25G APOSOR6814-10G
Acide (2,6-dichlorophényl)acétique 98%
Acide (2,6-dichlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004320
Numéro CAS: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité