1-(2-Furoyl)pipérazine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Prazosin Related Compound D
OR6882-10G OR6882-25G
APOSOR6882-10GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR6882-10G APOSOR6882-25G
1-(2-Furoyl)pipérazine 96%
1-(2-Furoyl)pipérazine
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038831
Numéro CAS: 40172-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité