1-Nonylpipérazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6896-10G OR6896-2G OR6896-5G
APOSOR6896-10GEA 288 EUR InStock
APOSOR6896-10G APOSOR6896-2G APOSOR6896-5G
1-Nonylpipérazine 98%
1-Nonylpipérazine
Formule: C₁₃H₂₈N₂
MW: 212,38 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C/5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320897
Numéro CAS: 82394-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité