1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6906-25G OR6906-5G OR6906-1G
APOSOR6906-25GEA 935 EUR InStock
APOSOR6906-25G APOSOR6906-5G APOSOR6906-1G
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine
Formule: C₁₂H₂₄N₂
Point d'ébullition: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320901
Numéro CAS: 132800-12-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité