4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
OR70014-1G OR70014-5G
APOSOR70014-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR70014-1G APOSOR70014-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Formule: C₁₈H₂₄N₂
MW: 268,4000 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863731
Numéro CAS: 72914-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité