2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR70044-1G OR70044-5G
APOSOR70044-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR70044-1G APOSOR70044-5G
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11554177
Numéro CAS: 115363-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité