Acide 1,4-phényldimétaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid
OR7148-25G OR7148-5G OR7148-100G
APOSOR7148-25GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR7148-25G APOSOR7148-5G APOSOR7148-100G
Acide 1,4-phényldimétaborique
Acide 1,4-phényldimétaborique
Formule: C₆H₈B₂O₄
MW: 165,75 g/mol
Point de fusion: >350 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236018
Numéro CAS: 4612-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité