3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
OR7180-1G OR7180-5G OR7180-25G
APOSOR7180-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR7180-1G APOSOR7180-5G APOSOR7180-25G
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 228…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039010
Numéro CAS: 175883-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité