3-Amino-4-methylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-p-cresol, 5-Hydroxy-2-methylaniline
OR7735-1G OR7735-250MG
APOSOR7735-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7735-1G APOSOR7735-250MG
3-Amino-4-methylphenol
3-Amino-4-methylphenol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Point de fusion: 156…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075083
Numéro CAS: 2836-00-2
EINECS: 220-622-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité