1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7819-100G OR7819-25G OR7819-5G
APOSOR7819-100GEA 882 EUR InStock
APOSOR7819-100G APOSOR7819-25G APOSOR7819-5G
1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₃N₅
Point de fusion: 211…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053018
Numéro CAS: 4767-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité