4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7841-1G OR7841-5G
APOSOR7841-1GEA 294 EUR InStock
APOSOR7841-1G APOSOR7841-5G
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₃
MW: 285,31 g/mol
Point de fusion: 221…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203194
Numéro CAS: 392233-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité