Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-3-nitrobenzoate
OR8159-1G OR8159-25G OR8159-5G
APOSOR8159-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8159-1G APOSOR8159-25G APOSOR8159-5G
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₈N₂O₄
MW: 196,1600 g/mol
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093531
Numéro CAS: 57113-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité