4-Nitrosophenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Benzoquinone Monoxime, p-Quinone Monoxime
OR8238-25G OR8238-50G OR8238-100G
APOSOR8238-25GEA 509 EUR InStock
APOSOR8238-25G APOSOR8238-50G APOSOR8238-100G
4-Nitrosophenol 98%
4-Nitrosophenol
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002329
Numéro CAS: 104-91-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité