3-Bromo-5-nitrobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8311-1G OR8311-5G
APOSOR8311-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR8311-1G APOSOR8311-5G
3-Bromo-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-5-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01529620
Numéro CAS: 54321-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité