1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR8476-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR8476-25G APOSOR8476-100G APOSOR8476-5G
1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène 98%
1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C/8mmHg
Point de fusion: 46…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040714
Numéro CAS: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité