1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8497-1G OR8497-500MG
APOSOR8497-1GEA 434 EUR InStock
APOSOR8497-1G APOSOR8497-500MG
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈ClN₃O
MW: 221,65 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607915
Numéro CAS: 952183-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité