4-Bromoquinoleine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8603-25G OR8603-5G
APOSOR8603-25GEA 168 EUR InStock
APOSOR8603-25G APOSOR8603-5G
4-Bromoquinoleine 95%
4-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Point de fusion: 29…34 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07644514
Numéro CAS: 3964-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité