(Phenylthio)propanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8634-25G OR8634-5G
APOSOR8634-25GEA 314 EUR InStock
APOSOR8634-25G APOSOR8634-5G
(Phenylthio)propanone 97%
(Phenylthio)propanone
Formule: C₉H₁₀OS
MW: 166,24 g/mol
Point de fusion: 40…43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014992
Numéro CAS: 5042-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité