Acide (2,3,5-trichlorophényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,5-trichlorophenyl)borane, (2,3,5-Trichlorophenyl)metaboric acid
OR8867-5G
APOSOR8867-5GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR8867-5G
Acide (2,3,5-trichlorophényl)métaborique 98%
Acide (2,3,5-trichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01630856
Numéro CAS: 212779-19-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité