Chlorure de 3-méthoxybenzènesulfonyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR8943-5G OR8943-1G
APOSOR8943-5GEA 190 EUR InStock
APOSOR8943-5G APOSOR8943-1G
Chlorure de 3-méthoxybenzènesulfonyle 95%
Chlorure de 3-méthoxybenzènesulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Point d'ébullition: 158…159 °C/20mmHg
Densité: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318155
Numéro CAS: 10130-74-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité