2-Cyclohepten-1-one 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclohept-2-enone
OR900263-25G
APOSOR900263-25GEA 145 EUR InStock
APOSOR900263-25G
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Densité: 0.988 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004157
Numéro CAS: 1121-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité