4-Bromothiophene-2-methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-thiophenemethanol, (4-Bromothiophen-2-yl)methanol, 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)thiophene
OR900842-25G
APOSOR900842-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR900842-25G
4-Bromothiophene-2-methanol 98%
4-Bromothiophene-2-methanol
Formule: C₅H₅BrOS
MW: 193,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115392
Numéro CAS: 79757-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité