8-Methoxyquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902049-10G OR902049-1G OR902049-5G
APOSOR902049-10GEA 317 EUR InStock
APOSOR902049-10G APOSOR902049-1G APOSOR902049-5G
8-Methoxyquinoline 98%
8-Methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00957068
Numéro CAS: 938-33-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité