5-Bromo-4-chloropyrimidine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902595-5G
APOSOR902595-5GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR902595-5G
5-Bromo-4-chloropyrimidine 96%
5-Bromo-4-chloropyrimidine
Formule: C₄H₂BrClN₂
MW: 193,4291 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750158
Numéro CAS: 56181-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité