Acide 3-(3-hydroxyphényl)propionique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid
OR903114-25G
APOSOR903114-25GEA 102 EUR InStock
APOSOR903114-25G
Acide 3-(3-hydroxyphényl)propionique 97%
Acide 3-(3-hydroxyphényl)propionique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016554
Numéro CAS: 621-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité