4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903540-1G OR903540-250MG
APOSOR903540-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR903540-1G APOSOR903540-250MG
4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine 95%
4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,0100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909763
Numéro CAS: 83942-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité