2-Cyanopyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyanopyrimidine
OR9045-100G OR9045-500G OR9045-1G
APOSOR9045-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR9045-100G APOSOR9045-500G APOSOR9045-1G
2-Cyanopyrimidine 98%
2-Cyanopyrimidine
Formule: C₅H₃N₃
MW: 105,1 g/mol
Point de fusion: 37…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160513
Numéro CAS: 14080-23-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité