Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906109-1G OR906109-250MG
APOSOR906109-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR906109-1G APOSOR906109-250MG
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅N₃O
MW: 135,1200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193314
Numéro CAS: 114080-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité