1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethylpyrazole-4-boronic Acid
OR907490-1G OR907490-5G
APOSOR907490-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR907490-1G APOSOR907490-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₅H₉BN₂O₂
MW: 139,9500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703521
Numéro CAS: 847818-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité