3-Ethoxypiperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909417-1G OR909417-5G
APOSOR909417-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR909417-1G APOSOR909417-5G
3-Ethoxypiperidine 97%
3-Ethoxypiperidine
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05022464
Numéro CAS: 88536-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité