4-Aminobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: p-Cyanoaniline, 4-Cyanoaniline, p-Aminobenzonitrile
OR9100-25G OR9100-100G
APOSOR9100-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9100-25G APOSOR9100-100G
4-Aminobenzonitrile
4-Aminobenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007821
Numéro CAS: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité