4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-ethylthiazole
OR910233-1G OR910233-250MG
APOSOR910233-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR910233-1G APOSOR910233-250MG
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Formule: C₅H₉ClN₂S
MW: 164,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17976987
Numéro CAS: 34631-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité